Få mere at vide
1,5-dichloropentan, 98%
Artikelnummer. 11479643
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479643 500 g 500g
11459643 25 g 25g
11469643 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479643 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12433.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 628-76-2 | C5H10Cl2 | 141,035 g/mol
1,5-dichlorpentan anvendes til fremstilling af symmetrisk sulfid, tetrydrothiopyran (thian) ved reaktion med natriumsulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,5-dichlorpentan anvendes til fremstilling af symmetrisk
sulfid, tetrydrothiopyran (thian) ved reaktion med natriumsulfid.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-76-2
Molekylær formel C5H10Cl2
Molekylvægt (g/mol) 141.035
MDL nummer MFCD00001017
InChI nøgle LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene chloride, pentane, 1,5-dichloro, pentamethylene dichloride, amylene chloride, unii-6n4a5v83we, 1,5-dichlorobutane, pentane,5-dichloro, acmc-1ay6s, 1,5-bis chloranyl pentane, wln: g5g
PubChem CID 12353
IUPAC navn 1,5-dichlorpentan
SMIL C(CCCl)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dichloropentane
Smeltepunkt -72 °C
Tæthed 1.103
Kogepunkt 182 °C
Flammepunkt 26 °C (78 °F)
Lineær formel Cl(CH2)5Cl
Brydningsindeks 1.457
Mængde 500 g
FN nummer UN1152
Beilstein 1732340
Opløselighedsinformation Blandbar med ethanol, ether og kloroform. Ublandelig med vand.
Formel vægt 141.04
Procent renhed 98%