Få mere at vide
1,5-dichloropentan, 98%
Beskrivelse
1,5-dichlorpentan anvendes til fremstilling af symmetrisk sulfid, tetrydrothiopyran (thian) ved reaktion med natriumsulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
sulfid, tetrydrothiopyran (thian) ved reaktion med natriumsulfid.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dichloropentane |
| Smeltepunkt | -72 °C |
| Kogepunkt | 182 °C |
| Flammepunkt | 26 °C (78 °F) |
| Lineær formel | Cl(CH2)5Cl |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1152 |
| Beilstein | 1732340 |
| Formel vægt | 141.04 |
| Procent renhed | 98% |