Få mere at vide
1,5-Dichloranthraquinon, TRC
Artikelnummer. 30378808
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378808 1 g
30381751 10 g
30376643 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4319951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82-46-2
Molekylær formel C14H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 277.1
Synonym 1,5-Dichloro-9,10-anthracenedione, 1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone, 1,5-Dichloroanthraquinone, NSC 13969
SMIL Clc1cccc2C(=O)c3c(Cl)cccc3C(=O)c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dichloroanthraquinone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H