Få mere at vide
1,5-Dichloro-2-methoxy-4-(4-nitrophenoxy)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dichloro-2-methoxy-4-(4-nitrophenoxy)benzene |
| CAS | 125138-49-0 |
| Molekylær formel | C13H9Cl2NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO4/c1-19-12-7-13(11(15)6-10(12)14)20-9-4-2-8(3-5-9)16(17)18/h2-7H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 1,5-dichloro-2-methoxy-4-(4-nitrophenoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.12 |
| Formel vægt | 312.9909 |