Få mere at vide
1,5-Dibromopentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dibromopentane |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2 |
| Formel vægt | 227.9149 |