Få mere at vide
1,5-Dibromopentane, 98%
Artikelnummer. p-7024177
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11438387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18465.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-24-0 | C5H10Br2 | 229.943 g/mol
1,5-Dibrompentan anvendes til fremstilling af 1,5-di-Grignard-reagens og nye spirocykliske pyrrolidoner. Det fungerer som et væksttilskud til Yarrowia lipolytica 3589, en tropisk marin gær. Det er involveret i syntesen af N-alkyleret piperidin såvel som tetrydrothiopyran (thian) ved reaktion med henholdsvis primær amin og natriumsulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,5-Dibrompentan anvendes til fremstilling af 1,5-di-Grignard-reagens og nye spirocykliske pyrrolidoner. Det fungerer som et væksttilskud til Yarrowia lipolytica 3589, en tropisk marin gær. Det er involveret i syntesen af N-alkyleret piperidin såvel som tetrydrothiopyran (thian) ved reaktion med henholdsvis primær amin og natriumsulfid.
Opløselighed Blandbar med vand, let blandbar med chloroform og
benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-24-0
Molekylær formel C5H10Br2
Molekylvægt (g/mol) 229.943
MDL nummer MFCD00000268
InChI nøgle IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8100
IUPAC navn 1,5-dibrompentan
SMIL C(CCBr)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dibromopentane
Smeltepunkt -34°C
Tæthed 1.688
Kogepunkt 224°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.5122
Mængde 100 g
Beilstein 1209245
Synonym pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918
Opløselighedsinformation Miscible with water,slightly miscible with chloroform and benzene.
Formel vægt 229.95
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Dibromopentane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,5-Dibromopentane