Få mere at vide
1,5-Dibromopentane, 97%
Artikelnummer. 10357950 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10357950 250 mL Glasflaske 250ml
10387900 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10357950 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155992500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-24-0 | C5H10Br2 | 229.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-24-0
Molekylær formel C5H10Br2
Molekylvægt (g/mol) 229.94
MDL nummer MFCD00000268
InChI nøgle IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918
PubChem CID 8100
IUPAC navn 1,5-dibrompentan
SMIL C(CCBr)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 5-Dibromopentane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -34°C
Tæthed 1.6800g/mL
Kogepunkt 224°C
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)5Br
Brydningsindeks 1.5112 to 1.5132
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 131
Specifik vægtfylde 1.68
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,chloroform,slightly soluble in carbon tetrachloride
Formel vægt 229.94
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Dibromopentane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.