missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4 |
| CAS | 1219803-90-3 |
| Molekylær formel | C5 D4 H6 Br2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4, 1,5-Dibromopentane-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i4D2,5D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)CCCC([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 1,5-dibromo-1,1,5,5-tetradeuteriopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.966 |
| Formel vægt | 231.94 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?