Få mere at vide
1,5-Dibromoanthracene, TRC
Artikelnummer. 30346489
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30346489 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30346489 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB426453100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dibromoanthracene
CAS 3278-82-8
Molekylær formel C14H8Br2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-5-1-3-9-7-12-10(8-11(9)13)4-2-6-14(12)16/h1-8H
SMIL Brc1cccc2cc3c(Br)cccc3cc12
IUPAC navn 1,5-dibromoanthracene
Molekylvægt (g/mol) 336.02
Formel vægt 333.8993