Få mere at vide
1,5-Dibromoanthracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dibromoanthracene |
| CAS | 3278-82-8 |
| Molekylær formel | C14H8Br2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-5-1-3-9-7-12-10(8-11(9)13)4-2-6-14(12)16/h1-8H |
| SMIL | Brc1cccc2cc3c(Br)cccc3cc12 |
| IUPAC navn | 1,5-dibromoanthracene |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.02 |
| Formel vægt | 333.8993 |