Få mere at vide
1,5-dibrom-3-methylpentan, 98+%
Artikelnummer. 11428887
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428887 25 g 25g
11418887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20521.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 4457-72-1 | C6H12Br2 | 243,97 g/mol
1,5-Dibromo-3-methylpentan bruges som et kemisk reagens, farmaceutisk mellemprodukt, farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,5-Dibromo-3-methylpentan bruges som et
kemisk reagens, farmaceutisk mellemprodukt, farmaceutisk forskning.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4457-72-1
Molekylær formel C6H12Br2
Molekylvægt (g/mol) 243.97
MDL nummer MFCD00039200
InChI nøgle YDPZWUMQKMLLHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1,5-dibromopentane, 1,5-dibromo-3-methyl-pentane, pentane, 1,5-dibromo-3-methyl, acmc-20ap1m, pentane,1,5-dibromo-3-methyl, 1,5-dibromo-3-methylpentane 5g
PubChem CID 138258
IUPAC navn 1,5-dibrom-3-methylpentan
SMIL CC(CCBr)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dibromo-3-methylpentane
Tæthed 1.58
Kogepunkt 233 °C
Flammepunkt 101 °C (214 °C)
Lineær formel BrCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br
Brydningsindeks 1.508
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 243.98
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Dibromo-3-methylpentane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Dibromo-3-methylpentane