Få mere at vide
1,5-dibrom-3-methylpentan, 98+%
Beskrivelse
1,5-Dibromo-3-methylpentan bruges som et kemisk reagens, farmaceutisk mellemprodukt, farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
kemisk reagens, farmaceutisk mellemprodukt, farmaceutisk forskning.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dibromo-3-methylpentane |
| Tæthed | 1.58 |
| Kogepunkt | 233 °C |
| Flammepunkt | 101 °C (214 °C) |
| Lineær formel | BrCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br |
| Brydningsindeks | 1.508 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 243.98 |
| Procent renhed | ≥98% |