Få mere at vide
1,5-Dibromo-2,3-dichloro-4-iodobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dibromo-2,3-dichloro-4-iodobenzene |
| CAS | 1160573-97-6 |
| Molekylær formel | C6HBr2Cl2I |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6HBr2Cl2I/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H |
| SMIL | IC1=C(Cl)C(Cl)=C(Br)C=C1Br |
| IUPAC navn | 1,5-dibromo-2,3-dichloro-4-iodobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.69 |
| Formel vægt | 427.69 |