Få mere at vide
1,5-Dibromo-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dibromo-1-(2-fluorophenyl)-2-pentanone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11Br2FO/c12-7-3-6-10(15)11(13)8-4-1-2-5-9(8)14/h1-2,4-5,11H,3,6-7H2 |
| Formel vægt | 335.92 |