Få mere at vide
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentan, 97%
Artikelnummer. 11419367
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419367 10 g 10g
11409367 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21405.09
CAS: 371-83-5 | C5H4Br2F6 | 337,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 371-83-5
Molekylær formel C5H4Br2F6
Molekylvægt (g/mol) 337.89
MDL nummer MFCD00236657
InChI nøgle XYMBGGTVDWPIBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane,1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoro, 1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
PubChem CID 2736777
IUPAC navn 1,5-dibrom-1,1,3,3,5,5-hexafluorpentan
SMIL FC(F)(Br)CC(F)(F)CC(F)(F)Br
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Tæthed 2.003
Lineær formel BrCF2CH2CF2CH2CF2Br
Brydningsindeks 1.4632
Mængde 10 g
Formel vægt 337.89
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.