Få mere at vide
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane, 97%
Artikelnummer. 11409367
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409367 2 g 2g
11419367 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21405.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 371-83-5 | C5H4Br2F6 | 337.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 371-83-5
Molekylær formel C5H4Br2F6
Molekylvægt (g/mol) 337.89
MDL nummer MFCD00236657
InChI nøgle XYMBGGTVDWPIBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane,1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoro, 1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
PubChem CID 2736777
IUPAC navn 1,5-dibrom-1,1,3,3,5,5-hexafluorpentan
SMIL FC(F)(Br)CC(F)(F)CC(F)(F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Tæthed 2.003
Lineær formel BrCF2CH2CF2CH2CF2Br
Brydningsindeks 1.4632
Mængde 2 g
Formel vægt 337.89
Procent renhed 97%