Få mere at vide
1,5-Dibenzyl Glutarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Dibenzyl Glutarate |
| CAS | 56977-08-3 |
| Molekylær formel | C19 H20 O4 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O4/c20-18(22-14-16-8-3-1-4-9-16)12-7-13-19(21)23-15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11H,7,12-15H2 |
| SMIL | O=C(CCCC(=O)OCc1ccccc1)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | dibenzyl pentanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.36 |
| Formel vægt | 312.1362 |