Få mere at vide
1,5-Diazido-3-oxapentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Diazido-3-oxapentane |
| CAS | 24345-74-2 |
| Molekylær formel | C4 H8 N6 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N6O/c5-9-7-1-3-11-4-2-8-10-6/h1-4H2 |
| SMIL | [N-]=[N+]=NCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 1-azido-2-(2-azidoethoxy)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.15 |
| Formel vægt | 156.076 |