Få mere at vide
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]ikke-5-ene, TRC
Artikelnummer. 30367485
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30367485 50 g
1 options
Artikelnummer. 30367485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41714050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
CAS 3001-72-7
Molekylær formel C7H12N2
Mængde 50 g
Synonym 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]nonene-5, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, D 1313, DBN, DBN (heterocycle), NBU, NSC 11810
InChI formel InChI=1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
SMIL C1CN=C2CCCN2C1
Molekylvægt (g/mol) 124.18
Formel vægt 124.1