Få mere at vide
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15849060
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15849060 100 mL
15839060 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15849060 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8036030100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3001-72-7
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 124.18
Tekniske data
Tæthed 1.04 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 110°C/20 hPa
MDL nummer MFCD00005554
Mængde 100 mL
Synonym 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, Pyrrolidino[1,2:a]1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, DBN, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene