Få mere at vide
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, 98%
Artikelnummer. p-101037 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10163160
Brand: Thermo Scientific Acros 159610250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3001-72-7
Molekylær formel C7H12N2
Molekylvægt (g/mol) 124.19
MDL nummer MFCD00005554
InChI nøgle SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
PubChem CID 76349
IUPAC navn 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidin
SMIL C1CN2CCCN=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 95.0°C to 98.0°C (7.5 mmHg)
Flammepunkt 94°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5190 to 1.5210
Mængde 25 g
Fieser 01,189; 02,98; 04,116; 05,176; 06,157; 07,86; 13,91
Merck Index 15, 2995
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 124.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske