Få mere at vide
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]ikke-5-en, 98%
Artikelnummer. 11485483
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485483 100 g 100g
11465483 5 g 5g
11475483 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485483 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13437.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124,19 g/mol
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en anvendes til dehydrohalogeneringsreaktioner og basekatalyserede omlejringer i organisk syntese. Det er en amidinbase, der bruges i organisk syntese. Yderligere bruges det som et harpikshærdningsmiddel og polyurethankatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en anvendes til dehydrohalogeneringsreaktioner og basekatalyserede omlejringer i organisk syntese. Det er en amidinbase, der bruges i organisk syntese. Yderligere bruges det som et harpikshærdningsmiddel og polyurethankatalysator.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Noter
Luft-, lys- og fugtfølsom. Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3001-72-7
Molekylær formel C7H12N2
Molekylvægt (g/mol) 124.19
MDL nummer MFCD00005554
InChI nøgle SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
PubChem CID 76349
IUPAC navn 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidin
SMIL C1CN2CCCN=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Tæthed 1.042
Kogepunkt 95 °C til 98 °C (7 mmHg)
Flammepunkt 94 °C (201 °F)
Brydningsindeks 1.52
Mængde 100 g
FN nummer UN3267
Beilstein 2417
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 124.19
Procent renhed 98%