Få mere at vide
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, 98%
Artikelnummer. 11475483
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11475483
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13437.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en anvendes til dehydrohalogeneringsreaktioner og basekatalyserede omlejringer i organisk syntese. Det er en amidinbase, der bruges i organisk syntese. Yderligere bruges det som et harpikshærdningsmiddel og polyurethankatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en anvendes til dehydrohalogeneringsreaktioner og basekatalyserede omlejringer i organisk syntese. Det er en amidinbase, der bruges i organisk syntese. Yderligere bruges det som et harpikshærdningsmiddel og polyurethankatalysator.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Noter
Luft-, lys- og fugtfølsom. Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3001-72-7
Molekylær formel C7H12N2
Molekylvægt (g/mol) 124.19
MDL nummer MFCD00005554
InChI nøgle SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
PubChem CID 76349
IUPAC navn 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidin
SMIL C1CN2CCCN=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Tæthed 1.042
Kogepunkt 95°C to 98°C (7 mmHg)
Flammepunkt 94°C (201°F)
Brydningsindeks 1.52
Mængde 25 g
FN nummer UN3267
Beilstein 2417
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 124.19
Procent renhed 98%