Få mere at vide
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]ikke-5-en, 98%
Artikelnummer. 11465483
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465483 5 g 5g
11475483 25 g 25g
11485483 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11465483 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13437.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124,19 g/mol
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en anvendes til dehydrohalogeneringsreaktioner og basekatalyserede omlejringer i organisk syntese. Det er en amidinbase, der bruges i organisk syntese. Yderligere bruges det som et harpikshærdningsmiddel og polyurethankatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-en anvendes til dehydrohalogeneringsreaktioner og basekatalyserede omlejringer i organisk syntese. Det er en amidinbase, der bruges i organisk syntese. Yderligere bruges det som et harpikshærdningsmiddel og polyurethankatalysator.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Noter
Luft-, lys- og fugtfølsom. Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3001-72-7
Molekylær formel C7H12N2
Molekylvægt (g/mol) 124.19
MDL nummer MFCD00005554
InChI nøgle SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
PubChem CID 76349
IUPAC navn 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidin
SMIL C1CN2CCCN=C2C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Kogepunkt 95°C to 98°C (7 mmHg)
Flammepunkt 94°C (201°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3267
Beilstein 2417
Formel vægt 124.19
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.