Få mere at vide
1,5-Diaminopentane, 98%
Artikelnummer. 11466226
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11466226
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23039.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 462-94-2 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
1,5-Diaminopentan bruges hovedsageligt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,5-Diaminopentan anvendes hovedsageligt i organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Luftfølsom& hygroskopisk. Inkompatibel med syrechlorider, syrer, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler, kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 462-94-2
Molekylær formel C5H14N2
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00008239
InChI nøgle VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
PubChem CID 273
ChEBI CHEBI:18127
IUPAC navn pentan-1,5-diamin
SMIL NCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diaminopentane
Smeltepunkt 9°C
Tæthed 0.873
Kogepunkt 178°C to 180°C
Analyseprocentområde 0.98
Lugt Amine-like
Lineær formel H2N(CH2)5NH2
Brydningsindeks 1.4585
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,1609
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 102.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske