Få mere at vide
1,5-Diaminopentane, 98%
Artikelnummer. 11456226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456226 5 g 5g
11466226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23039.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 462-94-2 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
1,5-Diaminopentan bruges hovedsageligt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,5-Diaminopentan anvendes hovedsageligt i organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Luftfølsom& hygroskopisk. Inkompatibel med syrechlorider, syrer, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler, kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 462-94-2
Molekylær formel C5H14N2
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00008239
InChI nøgle VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
PubChem CID 273
ChEBI CHEBI:18127
IUPAC navn pentan-1,5-diamin
SMIL NCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 5-Diaminopentane
Smeltepunkt 9°C
Tæthed 0.873
Kogepunkt 178°C to 180°C
Analyseprocentområde 0.98
Lineær formel H2N(CH2)5NH2
Brydningsindeks 1.4585
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,1609
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 102.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Diaminopentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentamethylenediamine