missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,5-Diaminonaphthalene, TRC

Artikelnummer. 17973485
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17973485 1 g
17932885 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17973485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4164151G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2243-62-1
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.2
Synonym 1,5-Naphthalenediamine, 1,5-DAN, 1,5-Diaminonaphthalene, 1,5-Naphthylenediamine, NSC 401110
IUPAC navn naphthalene-1,5-diamine
SMIL Nc1cccc2c(N)cccc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,5-Diaminonaphthalene
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
Formel vægt 158.0844
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.