Få mere at vide
1,5-Diaminonaphthalene-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Diaminonaphthalene-d6 |
| CAS | 1346598-98-8 |
| Molekylær formel | C10H4D6N2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1,5-DAN-d6, 1,5-Diaminonaphthalene-d6, 1,5-Naphthylenediamine-d6, NSC 401110-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | NC1=C2C(C(N)=C([2H])C([2H])=C2[2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| IUPAC navn | naphthalene-d6-1,5-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.24 |
| Formel vægt | 164.12 |