Få mere at vide
1,5-Diaminonaphthalene, 97%
Artikelnummer. 10445993 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10445993 25 g Glasflaske 25g
10704991 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10445993 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112290250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2243-62-1 | C10H10N2 | 158.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2243-62-1
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.2
MDL nummer MFCD00004029
InChI nøgle KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diaminonaphthalene, 1,5-naphthalenediamine, 1,5-naphthylenediamine, 1,5-napthalenediamine, unii-13pd3j52lk, ccris 422, 1,5-diamino naphthalene, 1,5-diaminonaphtalene, dsstox_cid_916, acmc-1crp7
PubChem CID 16720
ChEBI CHEBI:53003
IUPAC navn naphthalen-1,5-diamin
SMIL C1=CC2=C(C=CC=C2N)C(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 5-Diaminonaphthalene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 187°C to 190°C
Farve Brun til Grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H6(NH2)2
Mængde 25 g
Beilstein 13, 203
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: sparingly soluble in cold water,soluble in alcohol
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver