Få mere at vide
1,5-Diaminonaphthalene, 97%
Artikelnummer. 11441317
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441317 100 g 100g
11421317 5 g 5g
11431317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24262.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2243-62-1 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
t er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. De reducerende egenskaber af 1,5-diaminonaphthalen (1,5-DAN) som en MALDI-matrix (matrix-assisteret laserdesorptionsionisering) til aminosyresekventering og disulfidbindingskortlægning af humant urotensin II, der har en disulfidbinding, og humant guanylin, der har to disulfidbindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser t
er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. De reducerende egenskaber af 1,5-diaminonaphthalen (1,5-DAN) som en MALDI-matrix (matrix-assisteret laserdesorptionsionisering) til aminosyresekventering og disulfidbindingskortlægning af humant urotensin II, der har en disulfidbinding, og humant guanylin, der har to disulfidbindinger.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (0,3 g/L)
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2243-62-1
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.204
MDL nummer MFCD00004029
InChI nøgle KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diaminonaphthalene, 1,5-naphthalenediamine, 1,5-naphthylenediamine, 1,5-napthalenediamine, unii-13pd3j52lk, ccris 422, 1,5-diamino naphthalene, 1,5-diaminonaphtalene, dsstox_cid_916, acmc-1crp7
PubChem CID 16720
ChEBI CHEBI:53003
IUPAC navn naphthalen-1,5-diamin
SMIL C1=CC2=C(C=CC=C2N)C(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Diaminonaphthalene
Smeltepunkt 189°C to 192°C
Kogepunkt 200°C to 210°C (5 mmHg)
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 907947
Opløselighedsinformation Soluble in water. (0.3g/L)
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%