Få mere at vide
1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5'-Deoxy-5-fluorouridine), Mikromol™
Beskrivelse
1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5'-Deoxy-5-fluorouridine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Deoxy-5-fluorouridine |
| CAS | 9-5-3094 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5'-Deoxy-5-fluorouridine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 F N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 5-Fluorodesoxyuridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, Doxifluridine, Capecitabine Imp. B (EP), Capecitabine Related Compound B (USP), Capecitabine USP Related Compound B, Capecitabine USP RC B, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Capecitabine Related Compound B, Capecitabine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoropyrimidine-2,4-dione |
| Vis mere |