Få mere at vide
1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5'-Deoxy-5-fluorouridine), Mikromol™
Artikelnummer. 30050809
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050809 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050809 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0992.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5'-Deoxy-5-fluorouridine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Deoxy-5-fluorouridine
CAS 9-5-3094
Analyt- eller komponentnavne 5'-Deoxy-5-fluorouridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H11 F N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 5-Fluorodesoxyuridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, Doxifluridine, Capecitabine Imp. B (EP), Capecitabine Related Compound B (USP), Capecitabine USP Related Compound B, Capecitabine USP RC B, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Capecitabine Related Compound B, Capecitabine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
SMIL C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoropyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 246.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 246.0652 g/mol