Få mere at vide
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylfosfin)iridium(I) hexafluorfosfat
Artikelnummer. 11383477
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383477 0.5 g 0.5g
11373477 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018809.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Hydrogenering | CAS: 38465-86-0 | C34H38F6IrP3 | 845,81 g/mol
1,5-cyclooctadienbis(methyldiphenylphosphin)iridium(I)hexafluorphosphat anvendes som katalysator til isomerisering af allyliske ethere af glycerol og glucose til de tilsvarende 1-propenylethere. Det bruges også som en katalysator i hydrogeneringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38465-86-0
Molekylær formel C34H38F6IrP3
Molekylvægt (g/mol) 845.81
MDL nummer MFCD00064800
InChI nøgle LXKHQEQLBSJJCO-JXNOXZOESA-N
Synonym 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine ir, 1,5-cyclooctadienebis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; methyl diphenyl phosphane; hexafluorophosphate, iridium 1+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-bis methyldiphenylphosphane hexafluorophosphate
PubChem CID 5702663
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;iridium;methyl(diphenyl)phosphan;hexafluorphosphat
SMIL [Ir+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Smeltepunkt 224 °C (dekomponering)
Mængde 0.5 g
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone; Uopløselig i vand.
Formel vægt 845.79
Fysisk form Krystallinsk