Få mere at vide
1,5-cyklooctadien, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Cyclooctadiene |
| CAS | 111-78-4 |
| Molekylær formel | C8H12 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2 |
| SMIL | C1CC=CCCC=C1 |
| IUPAC navn | cykloocta-1,5-dien |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.18 |
| Formel vægt | 108.0939 |