Få mere at vide
1,5-Cyclooctadien(pyridin)(tricyclohexylfosfin)iridium(I) Hexafluorfosfat, TRC
Artikelnummer. 30352550
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30352550 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30352550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98457050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) Hexafluorophosphate
CAS 64536-78-3
Molekylær formel C31H48F6IrNP2
Mængde 50 mg
Synonym (1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(1+) hexafluorophosphate, (1,5-Cyclooctadiene)pyridine(tricyclohexylphosphine)iridium hexafluorophosphate, (η4-1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate, Crabtree's Catalyst, Felkin-Crabtree catalyst
InChI formel InChI=1S/C18H33P.C8H10.C5H5N.F6P.Ir/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-2-4-6-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h16-18H,1-15H2;1,8H,2,4-5,7H2;1-5H;;/q;;;-6;+1
SMIL [F-]P([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].C12=CCCC([Ir+]2([N]3=CC=CC=C3)[P](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)=CCC1
IUPAC navn Iridium(1+), [(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadien](pyridin)(tricyclohexylfosfin)-, hexafluorfosfat(1-) (9CI)
Molekylvægt (g/mol) 802.88
Formel vægt 803.28