Få mere at vide
1,5-Cyclooctadien(pyridin)(tricyclohexylfosfin)iridium(I) Hexafluorfosfat, TRC
Artikelnummer. 30353437
Cambia vista
Click to view available options
Mængde:
100 mg
Codice prodotto. Mængde
30353437 100 mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30353437 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC984570100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) Hexafluorophosphate
CAS 64536-78-3
Molekylær formel C31H48F6IrNP2
Mængde 100 mg
Synonym (1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(1+) hexafluorophosphate, (1,5-Cyclooctadiene)pyridine(tricyclohexylphosphine)iridium hexafluorophosphate, (η4-1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate, Crabtree's Catalyst, Felkin-Crabtree catalyst
InChI formel InChI=1S/C18H33P.C8H10.C5H5N.F6P.Ir/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-2-4-6-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h16-18H,1-15H2;1,8H,2,4-5,7H2;1-5H;;/q;;;-6;+1
SMIL [F-]P([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].C12=CCCC([Ir+]2([N]3=CC=CC=C3)[P](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)=CCC1
IUPAC navn Iridium(1+), [(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadien](pyridin)(tricyclohexylfosfin)-, hexafluorfosfat(1-) (9CI)
Molekylvægt (g/mol) 802.88
Formel vægt 803.28
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.