Få mere at vide
1,5-cyclooctadien(pyridin)(tricyclohexylphosphin)iridium(I)hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359717
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359717 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 11359717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042057.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64536-78-3 | C31H50F6IrNP2 | 804,90 g/mol
1,5-Cyclooctadien(pyridin)(tricyclohexylphosphin)iridium(I)hexafluorphosphat anvendes som katalysator til hydrogenering af mono-, di-, tri- og tetrasubstituerede substrater og isomerisering og hydroborering af alkener. Det bruges også i isotopudvekslingsreaktioner, især den direkte udveksling af et brintatom med dets isotoper deuterium og tritium. Carbonylgrupper er også kendt for at styre hydrogeneringen af Crabtree-katalysatoren er meget regioselektiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS 64536-78-3
Smeltepunkt 175 °C (dekomponering)
Molekylær formel C31H50F6IrNP2
MDL nummer MFCD00075097
Mængde 250 mg
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym crabtree's catalyst, unii-816rs2nbpn, 816rs2nbpn, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium hexafluorophosphate, iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium i hexafluorophosphate, tricyclohexylphosphine 1,5-cyclooctadiene pyridine iridium i hexafluorophosphate, felkin-crabtree catalyst, crabtree's catalyst mi, crabtree's catalyst hexafluorophosphate
Opløselighedsinformation Let opløselig i acetone, dichlormethan, ethanol og diethylether; Uopløselig i vand.
InChI nøgle UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
SMIL [Ir+].C1=CC=NC=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;iridium;pyridin;tricyclohexylphosphan;hexafluorphosphat
Molekylvægt (g/mol) 804.90
PubChem CID 5702647
Formel vægt 804.89
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver