Få mere at vide
1,5-Cyclooctadien(pyridin)(tricyclohexylfosfin)iridium(I) hexafluorfosfat, 99%
Beskrivelse
1,5-Cyclooctadien(pyridin)(tricyclohexylfosfin)iridium(I) hexafluorfosfat bruges som katalysator for hydrogenering af mono-, di-, tri- og tetra-substituerede substrater samt isomerisering og hydroborering af alkener. Det anvendes også i isotopudvekslingsreaktioner, især ved direkte udveksling af et hydrogenatom med dets isotoper deuterium og tritium. Carbonylgrupper er også kendt for at styre hydrogeneringen af katalysatoren Crabtree , som er stærkt regioselektiv.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate |
| CAS | 64536-78-3 |
| Smeltepunkt | 175 °C (dekomponering) |
| Molekylær formel | C31H50F6IrNP2 |
| MDL nummer | MFCD00075097 |
| Mængde | 50 mg |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Synonym | crabtree's catalyst, unii-816 rs2nbpn, 816 rs2nbpn, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium hexafluorophosphate, iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium i hexafluorophosphate, tricyclohexylphosphine 1,5-cyclooctadiene pyridine iridium i hexafluorophosphate, felkin-crabtree catalyst, crabtree's catalyst mi, crabtree's catalyst hexafluorophosphate |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i acetone, dichloromethan, ethanol og diethylether; Uopløselig aq. soln.. |
| InChI nøgle | UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N |
| Show More |