Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 5-Cyclooctadiene |
| Navn note | Stabiliseret |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -69,5 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8800g/mL |
| Kogepunkt | 151 °C (101,3 kPa) |
| Flammepunkt | 38 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,5-Cyclooctadiene, stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.