Få mere at vide
1,5-cyclooctadien, 99+%, stabiliseret, renset ved omdestillation, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11934431 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
11944431 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11934431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111411000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-78-4 | Molekylformel: C8H12 | Molekylvægt: 108,18 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-78-4
Molekylær formel C8H12
Molekylvægt (g/mol) 108.18
MDL nummer MFCD00001752
InChI nøgle VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Synonym 1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
PubChem CID 10937607
IUPAC navn (5Z)-cycloocta-1,5-dien
SMIL C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 5-Cyclooctadiene
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -69,5 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 151 °C (101,3 kPa)
Flammepunkt 38 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Brydningsindeks 1,4920 til 1,4940
Mængde 100 mL
Beilstein 05,116
Merck Index 15,273
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 780 mg/l (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i benzen og carbontetrachlorid
Stabilisator 100 til 200 ppm oktadecyl 3-(3«, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl« «)propionat
Viskositet 1,3 mPa (20 °C)
Formel vægt 108.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Cyclooctadiene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Cyclooctadiene