Få mere at vide
1-(5-Chloronaphthalenesulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Chloronaphthalenesulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine, |
| CAS | 105637-50-1 |
| Molekylær formel | C15 H17 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17ClN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H |
| SMIL | Cl.Clc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3 |
| IUPAC navn | 1-(5-chloronaphthalen-1-yl)sulfonyl-1,4-diazepane;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.29 |
| Formel vægt | 360.0466 |