Få mere at vide
1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine, 99%
Artikelnummer. 11454900
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454900 250 mg 250mg
11464900 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454900 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50862.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87394-65-8 | C9H12ClN3 | 197.666 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87394-65-8
Molekylær formel C9H12ClN3
Molekylvægt (g/mol) 197.666
MDL nummer MFCD04115049
InChI nøgle ZTLOZFLZBKZABP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-chloropyridin-2-yl piperazine, 1-5-chloro-2-pyridyl piperazine, 1-5-chloro-pyridin-2-yl-piperazine, 5-chloro-2-piperazin-1-yl pyridine, 1-5-chloro-2-pyridinyl piperazine, acmc-20ap9z, 2-piperazino 5-chloro pyridine, 5-chloro-2-pyridyl piperazine, 5-chloro-2-1-piperazinyl pyridine, 1-5-chloro-2-pyridinyl-piperazine
PubChem CID 3805301
IUPAC navn 1-(5-chlorpyridin-2-yl)piperazin
SMIL C1CN(CCN1)C2=NC=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
Mængde 250 mg
Formel vægt 197.67
Procent renhed 99%