Få mere at vide
1-(5-chlor-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1,3-propandion, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10535643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10535643 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10535643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 372960010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1, 3-propanedione
CAS 5067-25-4
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 107°C to 112°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H11ClO3
Lineær formel C6H5COCH2COC6H3(Cl)OH
MDL nummer MFCD00209562
Mængde 1 g
Synonym 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenylpropane-1,3-dione, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenyl-1,3-propanedione, 1-5-chloranyl-2-oxidanyl-phenyl-3-phenyl-propane-1,3-dione, cambridge id 5479511, regid_for_cid_724088, 1,3-propanedione,1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenyl, 1-2-hydroxy-5-chlorophenyl-3-phenyl-1,3-propanedione, 1-5-chloro-2-hydroxy-phenyl-3-phenyl-propane-1,3-dione
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,ethylacetate
InChI nøgle VOVLKGWYQQCQHB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=C(C=CC(=C2)Cl)O
IUPAC navn 1-(5-chlor-2-hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 274.7
PubChem CID 724088
Formel vægt 274.7
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Needles