Få mere at vide
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone |
| CAS | 870614-04-3 |
| Molekylær formel | C8H4ClF3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone (ACI), 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClF3O2/c9-4-1-2-6(13)5(3-4)7(14)8(10,11)12/h1-3,13H |
| SMIL | OC1=C(C(C(F)(F)F)=O)C=C(Cl)C=C1 |
| IUPAC navn | 1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.56 |
| Formel vægt | 223.99 |