Få mere at vide
1-[5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenylethanone]-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenylethanone]-d3 |
| CAS | 1189886-69-8 |
| Molekylær formel | C14 2H3 H6 Cl3 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl3O2/c1-8(18)11-6-9(15)2-4-13(11)19-14-5-3-10(16)7-12(14)17/h2-7H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)c1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | 1-[5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]-2,2,2-trideuterioethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.6 |
| Formel vægt | 316.9856 |