missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-[5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenylethanone]-d2 Major, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenylethanone]-d2 |
| CAS | 1189477-14-2 |
| Molekylær formel | C14 2H2 H7 Cl3 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl3O2/c1-8(18)11-6-9(15)2-4-13(11)19-14-5-3-10(16)7-12(14)17/h2-7H,1H3/i1D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])C(=O)c1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | 1-[5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]-2,2-dideuterioethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.59 |
| Formel vægt | 315.9794 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?