Få mere at vide
1-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)thiourea, Mikromol™
Artikelnummer. 30050932
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050932 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050932 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1324.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)thiourea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)thiourea
CAS 842138-74-3
Analyt- eller komponentnavne 1-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)thiourea
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H7 Br N4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-(5-Bromo-6-quinoxalinyl)thiourea, Thiourea, (5-bromo-6-quinoxalinyl)- (9CI), 5-Bromoquinazolin-6-ylthiourea, Brimonidine Related Compound B, Brimonidine Tartrate Impurity D, Brimonidine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C9H7BrN4S/c10-7-5(14-9(11)15)1-2-6-8(7)13-4-3-12-6/h1-4H,(H3,11,14,15)
SMIL NC(=S)Nc1ccc2nccnc2c1Br
IUPAC navn (5-bromoquinoxalin-6-yl)thiourea
Molekylvægt (g/mol) 283.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 281.9575 g/mol