Få mere at vide
1-(5-Bromo-2-pyridyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(5-Bromo-2-pyridyl)ethanone |
| CAS | 214701-49-2 |
| Molekylær formel | C7H6BrNO |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-(5-Bromopyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-bromopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrNO/c1-5(10)7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,1H3 |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(Br)C=N1)C |
| IUPAC navn | 1-(5-bromopyridin-2-yl)ethan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.03 |
| Formel vægt | 198.96 |