Få mere at vide
1-(5-brom-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743633
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10743633 10 g 10g
10235472 1 g 1g
10314933 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743633 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08258EA
Kemiske identifikatorer
CAS 22190-38-1
Molekylær formel C10H10BrNO
Molekylvægt (g/mol) 240.1
MDL nummer MFCD00056017
InChI nøgle WQKQAIXOTCPWFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-5-bromoindoline, 1-5-bromoindolin-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, 1-5-bromo-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-bromo-2,3-dihydroindole, acmc-20ailu, 5-bromo-n-acetylindoline, maybridge1_005011
PubChem CID 721847
IUPAC navn 1-(5-brom-2,3-dihydroindol-1-yl)ethanon
SMIL CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(5-Bromo-2, 3-dihydro-1H-indol-1-yl)ethan-1-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 240.1
Procent renhed 97%