Få mere at vide
1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentan, 98%
Artikelnummer. 11935281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11935281 5 g Glasflaske 5g
10786432 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275860050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2620-27-1 | C6H16N2O | 132,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2620-27-1
Molekylær formel C6H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 132.21
InChI nøgle VXPJBVRYAHYMNY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2724770
IUPAC navn N-methyl-2-[2-(methylamino)ethoxy]ethanamin
SMIL CNCCOCCNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Farve Gul
Tæthed 0.8720g/mL
Kogepunkt 76.0°C to 78.0°C (20.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3NHCH2CH2OCH2CH2NHCH3
Brydningsindeks 1.4370 to 1.4390
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.872
Synonym 2,2'-oxybis n-methylethanamine, ethanamine,2,2'-oxybis n-methyl, ethanamine, 2,2'-oxybis n-methyl, 1,5-bis methylamino-3-oxapentane, methyl 2-2-methylamino ethoxy ethyl amine, bmaop, n-methyl-2-methylaminoethyloxy ethylamine, n-methyl-2-2-methylamino ethoxy ethanamine, n-methyl-n-2-2-methylamino ethoxy ethyl amine
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Formel vægt 132.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,5-Bis(methylamino)-3-oxapentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.