missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one, Mikromol™
Beskrivelse
1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one |
| CAS | 343272-53-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H26 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,5-Bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one, Nabumetone Imp. E (EP), Nabumetone Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C27H26O3/c1-29-26-13-9-21-15-19(3-7-23(21)17-26)5-11-25(28)12-6-20-4-8-24-18-27(30-2)14-10-22(24)16-20/h3-4,7-10,13-18H,5-6,11-12H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc2cc(CCC(=O)CCc3ccc4cc(OC)ccc4c3)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 1,5-bis(6-methoxynaphthalen-2-yl)pentan-3-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?